Imprimer
1,4-Dichlorobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: p-Dichlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03226.0100 8.03226.1000 8.03226.2500
8.03226.0100EA 31.1 EUR
8.03226.0100 8.03226.1000 8.03226.2500
1,4-Dichlorobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlorobenzène
Formule: C₆H₄Cl₂
Point d'ébullition: 173.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…50 °C
Densité: 1.458 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000604
Numéro CAS: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03082
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.08 g/l (25 °C)
Melting Point 52 - 54 °C
Molar Mass 147 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 173 - 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.8 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Refractive Index 1.5267 (70 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 5.9 %(V)
Density 1.23 g/cm3 (70 °C)
pH 7 (0.06 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C
Saturation concentration 5 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material