Imprimer
1,4-Dichlorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: p-Dichlorobenzene
A16290.0E A16290.22 A16290.36
A16290.0EEA 72 EUR
A16290.0E A16290.22 A16290.36
1,4-Dichlorobenzène ≥99%
1,4-Dichlorobenzène
Purity: 99+%
CAS No.: 106-46-7
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Strong
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 1680023
Merck Reference: 14,3057
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00000604
Formule: C₆H₄Cl₂
Point d'ébullition: 173…174 °C
Point de fusion: 52…56 °C
Densité: 1.248
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000604
Numéro CAS: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3057