Imprimer
1,4-Dichlorobenzène 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
113190010 113190025
ACRO113190010EA 45.5 EUR
ACRO113190010 ACRO113190025
1,4-Dichlorobenzène 99+%
1,4-Dichlorobenzène
Formule: C₆H₄Cl₂
Point d'ébullition: 174 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 52…56 °C
Densité: 1,24 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000604
Numéro CAS: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03082
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥99.0 %
UV Lambda max 528 nm (in Methanol)
Fluorescence max 547 nm (in Methanol)
Optimum lasing 563 nm (in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient 104000 l/(mole.cm) (Lambda max)