1,3-Dichlorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A13688.0B
A13688.30
A13688.36
A13688.0BEA
157
EUR
A13688.0B
A13688.30
A13688.36
1,3-Dichlorobenzène ≥98%
1,3-Dichlorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 541-73-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: -25°
Boiling Point: 173°
Beilstein Reference: 956618
Merck Reference: 14,3055
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000573
Formule:
C₆H₄Cl₂ Point d'ébullition: 173 °C Point de fusion: –25 °C Densité: 1.288 Point d'éclair: 63 °C (145 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000573 Numéro CAS: 541-73-1 EINECS: 208-792-1 ONU: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,3055 |