Imprimer
1,3-Dichlorobenzène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
151180010 151180250 151182500 151185000
ACRO151180010EA 160 EUR
ACRO151180010 ACRO151180250 ACRO151182500 ACRO151185000
1,3-Dichlorobenzène 98%
1,3-Dichlorobenzène
Formule: C₆H₄Cl₂
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1,28 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000573
Numéro CAS: 541-73-1
EINECS: 208-792-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03080
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %