Imprimer
1,3,5-Trichlorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L02132.18 L02132.30
L02132.18EA 31 EUR
L02132.18 L02132.30
1,3,5-Trichlorobenzène ≥98%
1,3,5-Trichlorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 108-70-3
Molecular Formula: C6H3Cl3
Formula Weight: 181.45
Flash Point: 126°(258°F)
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 1635233
Merck Reference: 14,9632
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00000585
Formule: C₆H₃Cl₃
Point d'ébullition: 208 °C
Point de fusion: 62…65 °C
Densité: 1.4604 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 126 °C (258 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000585
Numéro CAS: 108-70-3
EINECS: 203-608-6
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9632