1,2-Dichlorobenzène 98% pour spectrophotométrie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
32154.K2
32154.K7
32154.M1
32154.K2EA
82.6
EUR
32154.K2
32154.K7
32154.M1
1,2-Dichlorobenzène 98% pour spectrophotométrie
1,2-Dichlorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 95-50-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.306
Refractive Index: 1.5510
Odour: Pungent
Melting Point: -18°
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 606078
Merck Reference: 14,3056
UN No.: 1591
MDL No.: MFCD00000535
Formule:
C₆H₄Cl₂ Point d'ébullition: 180 °C Point de fusion: –18 °C Densité: 1.306 Point d'éclair: 68 °C (154 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000535 Numéro CAS: 95-50-1 EINECS: 202-425-9 ONU: 1591 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3056 |