Imprimer
1,2-Dichlorobenzène 99+% Spectroscopy
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: o-Dichlorobenzene
222055000 222050025
ACRO222055000EA 83.8 EUR
ACRO222055000 ACRO222050025
1,2-Dichlorobenzène 99+% Spectroscopy
1,2-Dichlorobenzène
Formule: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Point d'ébullition: 179…180 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.3 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000535
Numéro CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
ONU: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.0 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g