1,2,4-Trichlorobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21152.1000
8.21152.2500
8.21152.1000EA
64.3
EUR
8.21152.1000
8.21152.2500
1,2,4-Trichlorobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trichlorobenzène
Formule:
C₆H₃Cl₃ Point d'ébullition: 214,4 °C (1013 hPa) Point de fusion: 17 °C Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000547 Numéro CAS: 120-82-1 EINECS: 204-428-0 ONU: 2321 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,09704 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.049 g/l (20 °C) |
Melting Point | 17 °C |
Molar Mass | 181.45 g/mol |
Boiling Point | 213.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (20 °C) |
Flash Point | 110 °C |
Explosion Limit | 2.5 - 6.6 %(V) |
Density | 1.45 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 571 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |