Imprimer
1,2,4-Trichlorobenzène 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
157900010 157900025 157900100
ACRO157900010EA 61.1 EUR
ACRO157900010 ACRO157900025 ACRO157900100
1,2,4-Trichlorobenzène 99%, pur
1,2,4-Trichlorobenzène
Formule: C₆H₃Cl₃
Point d'ébullition: 214 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1.45 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000547
Numéro CAS: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
ONU: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09704
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Neutrality Passes test