Imprimer
Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
B23099.22 B23099.36
B23099.22EA 38.3 EUR
B23099.22 B23099.36
Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique 96%
Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique
Purity: 96%
CAS No.: 89-05-4
Molecular Formula: C10H6O8
Formula Weight: 254.15
Melting Point: 281-285°
Merck Reference: 14,8004
MDL No.: MFCD00002471
Formule: C₁₀H₆O₈
MW: 254.15 g/mol
Point d'ébullition: 516
Point de fusion: 281…285 °C
Densité: 1.79 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002471
Numéro CAS: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 12,08188