Imprimer
Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
A15947.18 A15947.22 A15947.30 A15947.36
A15947.18EA 58.4 EUR
A15947.18 A15947.22 A15947.30 A15947.36
Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique ≥98%
Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique
Purity: 98%
CAS No.: 554-95-0
Molecular Formula: C9H6O6
Formula Weight: 210.14
Flash Point: 328°(622°F)
Melting Point: 374-376°
Beilstein Reference: 2053080
MDL No.: MFCD00002517
Formule: C₉H₆O₆
MW: 210.14 g/mol
Point de fusion: 374…376 °C
Point d'éclair: 328 °C (622 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002517
Numéro CAS: 554-95-0
EINECS: 209-077-7