Imprimer
Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
105350050 105350500 105355000
ACRO105350050EA 27.1 EUR
ACRO105350050 ACRO105350500 ACRO105355000
Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique 98%
Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique
Formule: C₉H₆O₆
Point de fusion: 380 °C
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002517
Numéro CAS: 554-95-0
EINECS: 209-077-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
UV Lambda max 590 to 596 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient 67400 l/(mol.cm) (at Lambda max)