Imprimer
Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L07359.14 L07359.22
L07359.14EA 42.6 EUR
L07359.14 L07359.22
Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique ≥98%
Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique
Purity: 98%
CAS No.: 528-44-9
Molecular Formula: C9H6O6
Formula Weight: 210.14
Melting Point: ca 231° dec.
Beilstein Reference: 2214815
Merck Reference: 14,9702
MDL No.: MFCD00002470
Formule: C₉H₆O₆
Point d'ébullition: 107…113 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: ∼ 231 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002470
Numéro CAS: 528-44-9
EINECS: 208-432-3
Merck Index: 14,9702