Imprimer
Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
349030050 349030500 349032500
ACRO349030050EA 25.9 EUR
ACRO349030050 ACRO349030500 ACRO349032500
Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique 98%
Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique
Formule: C₉H₆O₆
Point d'ébullition: 107 - 113 °C (0,1 -rr)
Point de fusion: 231 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002470
Numéro CAS: 528-44-9
EINECS: 208-432-3
Merck Index: 12,09832
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %