Acide thiosalicyclique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
138891000
138895000
ACRO138891000EA
82.1
EUR
ACRO138891000
ACRO138895000
Acide thiosalicyclique 98%
Acide thiosalicyclique
Formule:
C₇H₆O₂S Point d'ébullition: 230 °C (0,02 mmHg) Point de fusion: 164…169 °C Densité: 1,489 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004836 Numéro CAS: 147-93-3 EINECS: 205-704-3 ADR: 9, Merck Index: 12,09498 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 164 to 169 °C |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |