Imprimer
Acide 4-phénoxybenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A17998.14 A17998.22
A17998.14EA 88.9 EUR
A17998.14 A17998.22
Acide 4-phénoxybenzoïque ≥99%
Acide 4-phénoxybenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 2215-77-2
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 2212463
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002539
Numéro CAS: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5