Imprimer
Acide gallique, anhydre ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
B24887.0B B24887.30
B24887.0BEA 371 EUR
B24887.0B B24887.30
Acide gallique, anhydre ≥98%
Acide gallique
Melting Point: ca 251° dec.
Beilstein Reference: 2050274
Formule: C₇H₆O₅
MW: 170.12 g/mol
Point d'ébullition: 501
Point de fusion: ∼ 251 °C (déc.)
Densité: 1.694
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002510
Numéro CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 14,4345
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White to cream or pale yellow
Form Powder
Assay (aqueous acid-base titration) ≥97.5 to ≤102.5%
Assay (Silylated GC) ≥97.5 to ≤102.5%
Identification (FTIR) Conforms