Imprimer
Acide 2,3,4-trihydroxybenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B20371.03 B20371.06 B20371.14
B20371.03EA 37.8 EUR
B20371.03 B20371.06 B20371.14
Acide 2,3,4-trihydroxybenzoïque ≥97%
Acide 2,3,4-trihydroxybenzoïque
Purity: 97%
CAS No.: 610-02-6
Molecular Formula: C7H6O5
Formula Weight: 170.12
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 2210807
Formule: C₇H₆O₅
MW: 170.12 g/mol
Point de fusion: ∼210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002447
Numéro CAS: 610-02-6
EINECS: 210-205-9