Imprimer
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: beta-Resorcylic acid
A13545.0E A13545.22 A13545.36
A13545.0EEA 322 EUR
A13545.0E A13545.22 A13545.36
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque ≥97%
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque
Purity: 97%
CAS No.: 89-86-1
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 226° dec.
Beilstein Reference: 1946213
Merck Reference: 14,8157
MDL No.: MFCD00002451
Formule: C₇H₆O₄
Point d'ébullition: 390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼226 °C (dec.)
Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002451
Numéro CAS: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Index: 14,8157