Acide 4-hydroxybenzoïque 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
120990010
120991000
120995000
ACRO120990010EA
75.8
EUR
ACRO120990010
ACRO120991000
ACRO120995000
Acide 4-hydroxybenzoïque 99+%
Acide 4-hydroxybenzoïque
Formule:
C₇H₆O₃ Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa) Point de fusion: 214…217 °C Densité: 1,398 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 199 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002547 Numéro CAS: 99-96-7 EINECS: 202-804-9 Merck Index: 13,04837 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 214 to 217 °C |
HPLC | ≥99.0 % |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |