Imprimer
Acide 3-hydroxybenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
120981000 120985000 120980025
ACRO120981000EA 39.6 EUR
ACRO120981000 ACRO120985000 ACRO120980025
Acide 3-hydroxybenzoïque 99%
Acide 3-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₃
Point d'ébullition: 346 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 201…204 °C
Densité: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002506
Numéro CAS: 99-06-9
EINECS: 202-726-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 201 to 205 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %