Imprimer
Acide salicylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18731.0100 8.18731.1000 8.18731.9050
8.18731.0100EA 31.4 EUR
8.18731.0100 8.18731.1000 8.18731.9050
Acide salicylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide salicylique
Formule: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138.12 g/mol
Point d'ébullition: 336
Point de fusion: 157…159 °C
Densité: 1.443 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 157
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002439
Numéro CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 157 - 159 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Boiling Point 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 27 hPa (211 °C)
Flash Point 157 °C
Density 1.443 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 500 °C