Imprimer
Acide 3,4,5-triéthoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14157.14 A14157.22 A14157.36
A14157.14EA 26.8 EUR
A14157.14 A14157.22 A14157.36
Acide 3,4,5-triéthoxybenzoïque ≥98%
Acide 3,4,5-triéthoxybenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 6970-19-0
Molecular Formula: C13H18O5
Formula Weight: 254.29
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 2659063
Formule: C₁₃H₁₈O₅
MW: 254.28 g/mol
Point d'ébullition: 375
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002505
Numéro CAS: 6970-19-0
EINECS: 230-192-3