Imprimer
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
A11725.14 A11725.22
A11725.14EA 72.4 EUR
A11725.14 A11725.22
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque ≥98%
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 530-57-4
Molecular Formula: C9H10O5
Formula Weight: 198.17
Melting Point: 206-208°
Boiling Point: 192-193°/14mm
MDL No.: MFCD00002552
Formule: C₉H₁₀O₅
Point d'ébullition: 192…193 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 206…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002552
Numéro CAS: 530-57-4
EINECS: 208-486-8