Imprimer
Acide p-anisique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
A15697.0B A15697.30
A15697.0BEA 125 EUR
A15697.0B A15697.30
Acide p-anisique ≥98%
Acide p-anisique
Purity: 98+%
CAS No.: 100-09-4
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 185°(365°F)
Odour: Odourless
pH: 3-4
Melting Point: 182-185°
Boiling Point: 275-277°
Beilstein Reference: 508910
Merck Reference: 14,666
MDL No.: MFCD00002542
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 275…277 °C
Point de fusion: 182…185 °C
Densité: 1.385
Point d'éclair: 185 °C (365 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002542
Numéro CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669