Imprimer
Acide p-anisique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
152370010 152371000 152372500 152370051
ACRO152370010EA 145 EUR
ACRO152370010 ACRO152371000 ACRO152372500 ACRO152370051
Acide p-anisique 98%
Acide p-anisique
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 275 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 181…186 °C
Densité: ~ 1,385 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002542
Numéro CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
GC ≥97.5 %