Imprimer
Acide m-anisique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Anisic acid, 3-Methoxybenzoic acid
A10767.18 A10767.30
A10767.18EA 35.6 EUR
A10767.18 A10767.30
Acide m-anisique ≥99%
Acide m-anisique
Purity: 99%
CAS No.: 586-38-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 104-108°
Boiling Point: 170-172°/10mm
Beilstein Reference: 508838
MDL No.: MFCD00002499
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 170…172 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 104…108 °C
Densité: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002499
Numéro CAS: 586-38-9
EINECS: 209-574-9