Imprimer
Acide o-anisique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxybenzoic acid
173751000 173755000 173750025
ACRO173751000EA 45 EUR
ACRO173751000 ACRO173755000 ACRO173750025
Acide o-anisique 99%
Acide o-anisique
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98…102 °C
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002431
Numéro CAS: 579-75-9
EINECS: 209-447-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
HPLC ≥98.5 %