Imprimer
Acide 2,4-dinitrobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14536.06 A14536.14
A14536.06EA 31 EUR
A14536.06 A14536.14
Acide 2,4-dinitrobenzoïque ≥98%
Acide 2,4-dinitrobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 610-30-0
Molecular Formula: C7H4N2O6
Formula Weight: 212.12
Melting Point: 178-184°
Beilstein Reference: 658650
Formule: C₇H₄N₂O₆
Point de fusion: 178…184 °C
Densité: 1.672 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017006
Numéro CAS: 610-30-0
EINECS: 210-219-5