Imprimer
Acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10562.14 A10562.22
A10562.14EA 39.4 EUR
A10562.14 A10562.22
Acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque ≥98%
Acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 616-82-0
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2213134
Formule: C₇H₅NO₅
Point de fusion: 182…184 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007119
Numéro CAS: 616-82-0
EINECS: 210-494-1