Imprimer
Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
121670250 121671000
ACRO121670250EA 62.3 EUR
ACRO121670250 ACRO121671000
Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque 98%
Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₅
Point de fusion: 233 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007110
Numéro CAS: 619-14-7
EINECS: 210-580-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥228 °C
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %