Imprimer
Acide 5-nitrosalicylíque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13010.06 A13010.14 A13010.22
A13010.06EA 34.4 EUR
A13010.06 A13010.14 A13010.22
Acide 5-nitrosalicylíque ≥98%
Acide 5-nitrosalicylíque
Purity: 98%
CAS No.: 96-97-9
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 228-236°
Beilstein Reference: 2213719
Merck Reference: 14,6632
MDL No.: MFCD00007338
Formule: C₇H₅NO₅
Point de fusion: 228…236 °C
Densité: 1.650
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007338
Numéro CAS: 96-97-9
EINECS: 202-548-8
Merck Index: 14,6632