Imprimer
Acide 4-nitro-o-anisique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B25523.03 B25523.06
B25523.03EA 29.5 EUR
B25523.03 B25523.06
Acide 4-nitro-o-anisique ≥98%
Acide 4-nitro-o-anisique
Purity: 98%
CAS No.: 2597-56-0
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 145-148°
MDL No.: MFCD00216573
Formule: C₈H₇NO₅
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216573
Numéro CAS: 2597-56-0
EINECS: 219-998-6