Imprimer
Acide 4-nitrobenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00646.0100 8.00646.9050
8.00646.0100EA 26.6 EUR
8.00646.0100 8.00646.9050
Acide 4-nitrobenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Point d'ébullition: 359
Point de fusion: 121
Densité: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007352
Numéro CAS: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.42 g/l (20 °C)
Melting Point 239 - 242 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.61 g/cm3 (20 °C)
pH 3.1 (0.42 g/l, H2O, 20 °C) (saturated solution)
Synonyms 4-Nitrobenzoic acid
Hill Formula C7H5NO4
Chemical Formula 4-(NO2)C6H4COOH