Imprimer
Acide 4-nitrobenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14738.0B A14738.0I A14738.30
A14738.0BEA 77 EUR
A14738.0B A14738.0I A14738.30
Acide 4-nitrobenzoïque ≥99%
Acide 4-nitrobenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 62-23-7
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 239-241°
Beilstein Reference: 973593
Merck Reference: 14,6589
MDL No.: MFCD00007352
Formule: C₇H₅NO₄
Point d'ébullition: 359 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 239…241 °C
Densité: 1,610
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007352
Numéro CAS: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 14,6589