Imprimer
Acide 4-nitrobenzoïque 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
128460010 128460250 128461000
ACRO128460010EA 89 EUR
ACRO128460010 ACRO128460250 ACRO128461000
Acide 4-nitrobenzoïque 99+%
Acide 4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₄
Point d'ébullition: 359 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 239…242 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007352
Numéro CAS: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 242 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %