Imprimer
Acide 2-nitrobenzoïque 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
278320050 278322500 278320010 278320250
ACRO278320050EA 26.2 EUR
ACRO278320050 ACRO278322500 ACRO278320010 ACRO278320250
Acide 2-nitrobenzoïque 95%
Acide 2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₄
Point de fusion: 141…148 °C
Densité: 1,575 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007137
Numéro CAS: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Merck Index: 12,06686
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %