Imprimer
Acide 4-méthylaminobenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A12426.06 A12426.14 A12426.22
A12426.06EA 27.8 EUR
A12426.06 A12426.14 A12426.22
Acide 4-méthylaminobenzoïque 97%
Acide 4-méthylaminobenzoïque
Purity: 97%
CAS No.: 10541-83-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 2082805
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 296
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002535
Numéro CAS: 10541-83-0
EINECS: 234-121-7