Acide N-méthylanthranilique ≥90%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-(Methylamino)benzoic acid
B20531.14
B20531.22
B20531.36
B20531.14EA
38.1
EUR
B20531.14
B20531.22
B20531.36
Acide N-méthylanthranilique ≥90%
Acide N-méthylanthranilique
Purity: 90+%
CAS No.: 119-68-6
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: ca 171° dec.
Beilstein Reference: 2208135
Formule:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Point d'ébullition: 80 °C (0.01 mmHg) Point de fusion: ∼171 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002424 Numéro CAS: 119-68-6 EINECS: 204-343-9 |