Imprimer
Acide 3,5-diaminobenzoïque 98% may contain up to 3% moisture
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14075.18 A14075.22 A14075.36
A14075.18EA 28 EUR
A14075.18 A14075.22 A14075.36
Acide 3,5-diaminobenzoïque 98% may contain up to 3% moisture
Acide 3,5-diaminobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 535-87-5
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 210°(410°F)
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 2086484
Merck Reference: 14,2978
MDL No.: MFCD00007807
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 546 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼235 °C (dec.)
Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 210 °C (410 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007807
Numéro CAS: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 14,2978