Acide 4-aminobenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
146210010
146212500
146210050
ACRO146210010EA
153
EUR
ACRO146210010
ACRO146212500
ACRO146210050
Acide 4-aminobenzoïque 99%
Acide 4-aminobenzoïque
Formule:
C₇H₇NO₂ Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa) Point de fusion: 186…189 °C Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007894 Numéro CAS: 150-13-0 EINECS: 205-753-0 Merck Index: 13,00422 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow to light grey to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 186 to 189 °C |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |
Elemental Analysis | 13.32 to 14.00 % N |