Acide 3-aminobenzoïque 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
155850250
155851000
155855000
ACRO155850250EA
24.8
EUR
ACRO155850250
ACRO155851000
ACRO155855000
Acide 3-aminobenzoïque 99+%
Acide 3-aminobenzoïque
Formule:
C₇H₇NO₂ Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa) Point de fusion: >172 °C Densité: 1,5105 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007795 Numéro CAS: 99-05-8 EINECS: 202-724-4 Merck Index: 13,00420 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥172 °C |
HPLC | ≥99.0 % |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
UV | at 360 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |