Imprimer
Acide benzoïque ≥99.5%, en poudre ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0219141290 0219141291 0219141280
ICNA0219141290EA 79.8 EUR
ICNA0219141290 ICNA0219141291 ICNA0219141280
Acide benzoïque ≥99.5%, en poudre ACS
Acide benzoïque
Insoluble in methanol.
Insoluble in methanol: ≤0,005%
Chlorine compounds: ≤0,005%
Sulphur compounds: ≤0,002%
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Point d'ébullition: 249
Point de fusion: 121…123 °C
Densité: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002398
Numéro CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
ATTEINDRE: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form White Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
Heavy Metals ≤5 ppm
Residue on Ignition ≤0,005%
Freezing Point 122 to 123 °C