Imprimer
Acide benzoïque ≥99.5% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
36230.14 36230.22 36230.36
36230.14EA 30.5 EUR
36230.14 36230.22 36230.36
Acide benzoïque ≥99.5% ACS
Acide benzoïque
Purity: 99.5% min
CAS No.: 65-85-0
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 121°(250°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.32
Appearance: White
Odour: Weak, characteristic
pH: 2.5-3.5
Melting Point: 121-124°
Boiling Point: 249°
Beilstein Reference: 636131
Merck Reference: 14,1091
MDL No.: MFCD00002398
Formule: C₇H₆O₂
Point d'ébullition: 249 °C
Point de fusion: 121…124 °C
Densité: 1,32
Point d'éclair: 121 °C (250 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002398
Numéro CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
ATTEINDRE: 01-2119455536-33
Merck Index: 14,1091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM