4-Hydroxybenzoate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
150250010
150251000
150252500
150250051
ACRO150250010EA
103
EUR
ACRO150250010
ACRO150251000
ACRO150252500
ACRO150250051
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 99%
4-Hydroxybenzoate d'éthyle
Formule:
C₉H₁₀O₃ Point d'ébullition: 297…298 °C (760 mmHg) Point de fusion: 115…118 °C Densité: 1,078 g/cm³ (131 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002353 Numéro CAS: 120-47-8 EINECS: 204-399-4 Merck Index: 13,03869 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 115 to 118 °C |
GC | ≥98.5 % |