Imprimer
Benzoate d'isopentyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Isoamyl Benzoate, Benzoic acid isopentyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14500.0005 8.14500.0250
8.14500.0005EA 30 EUR
8.14500.0005 8.14500.0250
Benzoate d'isopentyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Benzoate d'isopentyle
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192.26 g/mol
Densité: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026515
Numéro CAS: 94-46-2
EINECS: 202-334-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 192.25 g/mol
Boiling Point 260 °C
Flash Point 89 °C
Refractive Index 1.4949 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)