Imprimer
4-Hydroxybenzonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: p-Cyanophenol, 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
110830250 110831000 110835000
ACRO110830250EA 49.2 EUR
ACRO110830250 ACRO110831000 ACRO110835000
4-Hydroxybenzonitrile 99%
4-Hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₅NO
Point d'ébullition: 148 °C (1 -rr)
Point de fusion: 110…113 °C
Densité: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002312
Numéro CAS: 767-00-0
EINECS: 212-175-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.4 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥98.5 %