Imprimer
3-Hydroxybenzonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: m-Hydroxybenzonitrile, m-Cyanophenol, 3-Cyanophenol
110820100 110820500
ACRO110820100EA 89.9 EUR
ACRO110820100 ACRO110820500
3-Hydroxybenzonitrile 97%
3-Hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₅NO
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002252
Numéro CAS: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥96.0 %