Imprimer
2,6-Diméthoxybenzonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
181720100 181720500
ACRO181720100EA 36.7 EUR
ACRO181720100 ACRO181720500
2,6-Diméthoxybenzonitrile 97%
2,6-Diméthoxybenzonitrile
Formule: C₉H₉NO₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 119…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001788
Numéro CAS: 16932-49-3
EINECS: 241-000-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %